Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 127,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 410,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14FNO3
Número CAS:
Peso molecular:
263.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
InChI key
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
Biochem/physiol Actions
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), known to play a role for chemical sensing in the pain pathway. ASP7663 activated human, rat, and mouse TRPA1 receptors with EC50 values of 510, 540, and 500 nM, respectively, and little or no affinity at more than 60 other related receptors, channels and enzymes. ASP7663 enhanced colonic motility and exerted analgesic effects against abdominal pain in mouse models.
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description targeting mouse Trpa1 | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color light orange to dark orange | color white to off-white | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?