Saltar a
SML1444
(±)-Mepivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-2,6-pipecoloxylidine hydrochloride, Carbocaine hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
154,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
282.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-023-9
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI key
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current.
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current. (±)-Mepivacaine blocks tandem pore (TASK) and Kv1.5 potassium channels in model systems.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1955M0370000BP699
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)