Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 445,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
398.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
445,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(COC1=CC(C)=CC=C1)N2CCN(C(C3=CC=CC(OC)=C3OC)=O)CC2
InChI
1S/C22H26N2O5/c1-16-6-4-7-17(14-16)29-15-20(25)23-10-12-24(13-11-23)22(26)18-8-5-9-19(27-2)21(18)28-3/h4-9,14H,10-13,15H2,1-3H3
InChI key
LUMCNRKHZRYQOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator that disrupts CBX7ChD binding to H3K27me3. MS37452 inhibits CBX7 binding to INK4/ARF gene locus, and induces decline of p14/ARF and p16/INK4a in human PC3 cells.
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?