Merck
SML1388
Sigma-Aldrich
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
Seleccione un Tamaño
10 MG
74,00 €
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
74,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
279.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
Clave InChI
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage.
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage. N-Octanoyl dopamine decreases lactate-dehydrogenase (LDH) release during cold storage of cardiomyocytes in vitro. NOD did not induce a significant elevation of intracellular cAMP and is devoid of dopaminergic and adrenergic action.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)