Saltar a
SML1379
Seratrodast
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-7-(3,5,6-Trimethyl-1,4-benzoquinon-2-yl)-7-phenylheptanoic acid, AA-2414
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
73,00 €
62,05 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26O4
Número CAS:
Peso molecular:
354.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
62,05 €
Precio de catálogo73,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=C1C)C(C)=C(C(CCCCCC(O)=O)C2=CC=CC=C2)C1=O
InChI
1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
ZBVKEHDGYSLCCC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity.
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity. Seratrodast inhibits the bronchconstriction induced by leukotriene D4 (LTD4), and platelet activating factor (PAF) with a long duration of action.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P78997043940560
description
≥98% (HPLC)
description
fractionated antiserum, lyophilized powder
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)