SML1342
API-1
Sinónimos:
4-Amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-b-D-ribofuranosyl-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, NSC 177223, NSC177223
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C(C(N)=O)=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C3=C1C(N)=NC=N3
InChI
1S/C13H15N5O6/c14-10-6-7(20)4(11(15)23)1-18(12(6)17-3-16-10)13-9(22)8(21)5(2-19)24-13/h1,3,5,8-9,13,19,21-22H,2H2,(H2,15,23)(H2,14,16,17)/t5-,8-,9-,13-/m1/s1
Clave InChI
SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable