Saltar a
SML1250
KT203
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4′-[1-[[2-(Phenylmethyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
111,00 €
94,35 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
343,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H26N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
466.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
94,35 €
Precio de catálogo111,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H26N4O3/c33-27(34)24-10-6-9-23(18-24)21-12-14-22(15-13-21)26-19-32(30-29-26)28(35)31-16-5-4-11-25(31)17-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,6-10,12-15,18-19,25H,4-5,11,16-17H2,(H,33,34)
InChI key
SSSCOJOXPDDHOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KT203 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6 (IC50 = 0.82 nM). KT203 inhibits ABHD6 activity in the liver, but not the brain following ip injection in mice.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU019001SAB2109195HPA073225
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Abhd6
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)