Saltar a
SML1220
Doripenem hydrate
≥98% (HPLC), Ultra-broad spectrum carbapenem antibiotic, powder
Sinónimos:
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
133,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
461,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N4O6S2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
438.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Doripenem hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC[C@H]1NC[C@H](C1)SC2=C(N3[C@H]([C@H]2C)[C@H](C3=O)[C@H](O)C)C(=O)O)N.O
InChI
1S/C15H24N4O6S2.H2O/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25;/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25);1H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11-;/m1./s1
InChI key
NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
Biochem/physiol Actions
Doripenem is an ultra-broad spectrum carbopenem antibiotic.
Doripenem is an ultra-broad spectrum carbopenem antibiotic. Doripenem is active against both gram-positive and gram-negative bacteria.
Doripenem hydrate is used to treat complicated urinary infection including Pyelonephritis caused by E.coli. Doripenem hydrate is promoted in the United States as DORIBAX®. This drug is synthesized from p-nitrobenzyl-protected enolphosphate 2b and N-(p-nitrobenzyloxycarbonyl)-protected aminomethylpyrrolidine.
Legal Information
DORIBAX is a registered trademark of Shionogi Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
32138F8182CB_88052057
vibrant-m
TEM human cell line
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
88052057, IHW Number: 9057, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-140 to -196°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to light brown
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. May I enquire on the recommended storage condition of the reconstituted working solution and the estimated shelf life of both the neat and working solution? Is there also a recommended transport temperature for the product?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, the stability of this product upon reconstitution has not been determined. It is recommended to use freshly prepared solutions. This product is shipped at ambient temperature during transport. However, for long-term storage, the powder form is maintained at 2-8°C. Please see the links below to publications reporting the stability of this material in solution:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20811032/
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19108795/
      ¿Le ha resultado útil?