Saltar a
SML1187
Vacquinol-1 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)-α−2-piperidinyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC13316
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
141,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21ClN2O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
425.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(c(c2)C(O)C4NCCCC4)cccc3
InChI
1S/C21H21ClN2O/c22-15-10-8-14(9-11-15)20-13-17(16-5-1-2-6-18(16)24-20)21(25)19-7-3-4-12-23-19/h1-2,5-6,8-11,13,19,21,23,25H,3-4,7,12H2
InChI key
VKLJPGAHSLIQKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vacquinol-1 (NSC13316) is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells (GCs). Vacquinol-1 displays high cytotoxicity to GCs; it induces cell death by membrane ruffling, cell rounding, massive macropinocytic vacuole accumulation, ATP depletion, and cytoplasmic membrane rupture of GCs. Vacquinol-1 originally was developed as an antimalarial compound.
Vacquinol-1 is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells.
Vacquinol-1 dihydrochloride is potentially used as a therapeutic for Glioblastoma multiforme (GBM). This drug is highly stable in vivo, with a half-life in plasma of 52 hour. Vacquinol-1 has high oral bioavailability and good brain penetration.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)