SML1176
Carboxypyridostatin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[[2,6-Bis[[[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]amino]carbonyl]-4-pyridinyl]oxy]methyl]-1H-1,2,3-triazole-1-propanoic acid trifluoroacetate salt, carboxyPDS trifluoroacetate salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to light brown
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)