Saltar a
SML1152
GSK137647A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Methoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-benzenesulfonamide, N-Mesityl-4-methoxybenzenesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
120,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
486,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
305.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NS(C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O)C(C)=CC(C)=C1
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-11-9-12(2)16(13(3)10-11)17-21(18,19)15-7-5-14(20-4)6-8-15/h5-10,17H,1-4H3
InChI key
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK137647A is a selective agonist of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120), which is involved in long-chain fatty acid stimulated GLP-1 secretion and has been implicated in glucose homeostasis, adiposity, and regulation of the anti-inflammatory response. GSK137647A has pEC50 values of 6.3, 6.2, and 6.1 for human, mouse and rat FFA4, and pEC50 values < 4.5 for all three species for FFA1, FFA2, and FFA3.
GSK137647A is a selective agonist of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)