Saltar a
SML1149
BMS-189453
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-4-[2-(5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-phenyl-2-naphthalenyl)ethenyl]-benzoic acid, BMS-453, BMS453
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
161,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
585,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
380.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C/C(C=C2)=CC3=C2C(C)(C)CC=C3C4=CC=CC=C4)=O
InChI
1S/C27H24O2/c1-27(2)17-16-23(21-6-4-3-5-7-21)24-18-20(12-15-25(24)27)9-8-19-10-13-22(14-11-19)26(28)29/h3-16,18H,17H2,1-2H3,(H,28,29)/b9-8+
InChI key
VUODRPPTYLBGFM-CMDGGOBGSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS-189453 is a potent RARβ agonist that acts as an antagonist against RARα and RARγ. BMS-189453 induces RARβ reporter gene expression at sub nanomolar levels, and is 30 fold more potent than all-trans retinoic acid for inducing TGFβ activity in normal breast cells. The compound BMS-189453 does not transactivate RARα or γ transcriptional activity, but binding to those family members induces a strong transrepression of phorbol ester-induced AP-1 activity (IC50 = 0.1 nM in HeLa and MCSF-7). BMS-189453 significantly increases the efficiency of cardiac differentiation of hESCs.
BMS-189453 is a potent RARβ agonist.
BMS-189453 specifically has sufficient bioavailability in rats and monkeys. BMS-189453 only binds to α, β, and γ retinoid receptors but its activation is unknown. BMS-189453 is found to inhibit the action of collagenase-3 (MMP-13) which catalyses cartilage matrix degradation. Thus, it serves to treat rheumatoid arthritis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. I didn't find the product instructions on the website, and I need to address things like how to dissolve it (SML1149).
    1 respuesta
    1. This product is soluble in DMSO. The exact concentration is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. The minimum concentration will be 10 mg/mL.
      Please see the link below to review a sample document or access a lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/SML1149#product-documentation
      ¿Le ha resultado útil?