Saltar a
SML1122
BTB06584
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H12ClNO6S
Número CAS:
Peso molecular:
417.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Para consultas sobre este producto SML1122, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
InChI key
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)