Saltar a
SML1104
NQTrp
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Naphthoquinon-2-yl-l-tryptophan, N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-L-tryptophan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H16N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C21H16N2O4/c24-19-10-17(20(25)15-7-2-1-6-14(15)19)23-18(21(26)27)9-12-11-22-16-8-4-3-5-13(12)16/h1-8,10-11,18,22-23H,9H2,(H,26,27)/t18-/m0/s1
InChI key
DZZUYZXINNHEGM-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD).
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD). NQTrp completely inhibits Ab oligomerization and fibrillization, and the cytotoxic effect of Ab oligomers in cultured neuronal cell line.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)