Saltar a
SML1065
TR100
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyano-3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-octyl-2-propenamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
144,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H38N4O
Número CAS:
Peso molecular:
422.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C(C#N)\C(NCCCCCCCC)=O)C2=C(N1CCCN(C)C)C=CC=C2
InChI
1S/C26H38N4O/c1-5-6-7-8-9-12-16-28-26(31)22(20-27)19-24-21(2)30(18-13-17-29(3)4)25-15-11-10-14-23(24)25/h10-11,14-15,19H,5-9,12-13,16-18H2,1-4H3,(H,28,31)/b22-19-
InChI key
XXRLIGWROLDOLS-QOCHGBHMSA-N
Biochem/physiol Actions
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells.
TR100 is a specific anti-tropomyosin agent that preferentially disrupts the actin cytoskeleton of tumor cells. TR100 selectively disrupts Tm5NM1/2 containing actin filaments. TR100 induces apoptosis in a panel of neural crest-derived tumor cell lines with no adverse effects on cardiac structure and function.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0204M1824SML0243
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to tan
color
orange
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)