Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 120,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 345,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11NOS
Número CAS:
Peso molecular:
241.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1[n]([c](c3c1cccc3)=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C14H11NOS/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-14(16)12-4-2-3-5-13(12)17-15/h2-9H,1H3
InChI key
KRXMYBAZKJBJAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PBIT is a potent inhibitor of JARID1B (KDM5B) histone lysine demethylase that inhibits removal of H3K4me3 in UACC-812 cells. PBIT inhibits proliferation of cells overexpressing JARID1B. PBIT is selective for JARID1 enzymes and does not inhibit demethylases UTX or JMJD3.
PBIT is a potent inhibitor of JARID1B (KDM5B).
S,S′-1,4-phenylenebis(1,2-ethanediyl)bis-isothiourea (PBIT) is an iNOS (inducible nitric oxide synthase) inhibito. It is capable of inhibiting the multiplication of breast cancer cell lines expressing high levels of JARIDB1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.5% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?