Documentos clave
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
Seleccione un Tamaño
5 MG
114,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
114,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
Clave InChI
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue.
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research