Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 102,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 348,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
235.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=CC3=CN=CC=C3
InChI
1S/C15H9NO2/c17-14-11-5-1-2-6-12(11)15(18)13(14)8-10-4-3-7-16-9-10/h1-9H
InChI key
OMHZFEWYVFWVLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro. PRT4165 inhibits the in vitro histone H2A E3 ubiquitin ligase activity of PRC1 components RING1, RNF2, and a BMI1/RNF2 complex. PRT4165 also inhibits DNA double-strand breaks induced ubiquitylation of histone H2AX.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to gray | color white to off-white | color white to light brown | color yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?