Merck
SML0990
Sigma-Aldrich
JW651
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
5 MG
78,40 €
25 MG
312,00 €
78,40 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
78,40 €
25 MG
312,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18Cl2F6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
515.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
78,40 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N3CCN(C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=O)CC3)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2F6N2O2/c22-15-5-1-13(2-6-15)17(14-3-7-16(23)8-4-14)30-9-11-31(12-10-30)19(32)33-18(20(24,25)26)21(27,28)29/h1-8,17-18H,9-12H2
Clave InChI
UPIHQFKOCOKGEO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL, the enzyme predominantly responsible for the degradation of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). JW651 inhibited mouse MAGL with an IC50 ~38 nM compared to 10,380 for ABHD6, a serine hydrolase that acts as an alternative hydrolase of 2-AG and >100,000 for FAAH, the hydrolase that degrades the endocannabinoid anandamide (AEA). JW651 was used as the MAGL inhibitor along with JW912, a fluorescent inihibitor of both MAGL and ABHD6.
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL; active in vivo.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Contenido relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.