Merck
SML0984
Sigma-Aldrich
7-Oxostaurosporine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonine-1,3(2H)-dione, 10,11,12,13-tetrahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-, (9S,10R,11R,13R)-, Antibiotic BMY 41950, Antibiotic RK 1409
Seleccione un Tamaño
1 MG
284,00 €
284,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
284,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H24N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
480.51
Código UNSPSC:
12161501
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
284,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=O)C2=C1C3=C4C5=C2C6=C(C=CC=C6)N5[C@H](C[C@H]7NC)O[C@]([C@@H]7OC)(C)N4C8=C3C=CC=C8
InChI
1S/C28H24N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,29H,12H2,1-3H3,(H,30,33,34)/t15-,18+,25-,28+/m1/s1
Clave InChI
POTTVLREWUNNRO-MJQUMLNUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)