Saltar a
SML0979
Bantag-1 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-Phe-His-4-amino-5-cyclohexyl-2,4,5-trideoxypentonyl-Leu-(3-dimethylamino) benzylamide N-methylammonium trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
337,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H73N8O7 · xC2HF3O2
Peso molecular:
874.14 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
337,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
General description
Bantag-1 is a peptide-antagonist. It is soluble in aqueous solutions.[1]
Biochem/physiol Actions
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3).
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3). The binding affinity of Bantag-1 in BRS-3 expressing cells is 1.3 nM.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S8701SML1132T7830
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to pale yellow
color
white to tan
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML0979-1MG04061826745816