Saltar a
SML0945
Nilvadipine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, 5-Isopropyl-3-methyl-2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, FK-235, FR-34235, Isopropyl 6-cyano-5-methoxycarbonyl-2-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, Nivadipine, Nivaldipine, SKF-102362
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,30 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
145,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
385.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
49,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C#N)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3
InChI key
FAIIFDPAEUKBEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Nilvadipine is a dihydropyridine drug.
Biochem/physiol Actions
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker that is used for treatment of hypertension. Nilvadipine, as other dihydropyridine calcium antagonists, decreases intracellular calcium concentration causing dilation of the coronary and systemic arteries. Nilvadipine acutely reduced brain Aβ levels in a transgenic mouse model of Alzheimer′s disease (AD).
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker; antihypertensive; antianginal.
Nilvadipine, apart from its antihypertensive effect, is known to decrease the accumulation of β-amyloid protein in the brain. Therefore, it is effective in the treatment of Alzheimer′s disease. Nilvadipine also promotes cognitive function in hypertensive patients.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N0165N149SML1372
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
off-white to yellow
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)