SML0944
NK-252
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[5-(2-Furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N′-(2-pyridinylmethyl)-urea
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C13H11N5O3/c19-12(15-8-9-4-1-2-6-14-9)16-13-18-17-11(21-13)10-5-3-7-20-10/h1-7H,8H2,(H2,15,16,18,19)
Clave InChI
FNSCFQXZZNCDAI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.