Saltar a
SML0922
NSC130813
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[(6-Chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-phenol trihydrochloride, F06, NERI02
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
131,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H27ClN4O2 · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
572.35
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
NSC130813 blocks protein-protein interactions between XPF and ERCC1, two proteins involved in nucleotide excision repair (NER). The compound, NSC130813, blocks repair of DNA damage induced by platinum-based ctyotoxic drugs and DNA alkylating agents. NSC130813 synergistically potentiates cell death in cancer cell lines treated with cisplatin or mitomycin C.
NSC130813 is a Xeroderma Pigmentosa Group F (XPF) antagonist, inhibitor of nucleotide excision repair (NER) mechanism.
Other Notes
air sensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)