Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 151,00 € 128,35 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 404,00 € |
Acerca de este artículo
128,35 €
Precio de catálogo151,00 €Ahorre 15 %Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(nc(nc1)Nc4ccc(cc4)CC(=O)N5CCN(CC5)CC)Nc2ccc(cc2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C31H31ClFN7O2/c1-2-39-15-17-40(18-16-39)28(41)19-21-7-11-24(12-8-21)36-31-34-20-26(33)29(38-31)35-23-13-9-22(10-14-23)30(42)37-27-6-4-3-5-25(27)32/h3-14,20H,2,15-19H2,1H3,(H,37,42)(H2,34,35,36,38)
InChI key
AKSIZPIFQAYJGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?