SML0878
BRD9757
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Hydroxy-1-cyclopentene-1-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.