Saltar a
SML0845
DAU-5884
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-Methyl-8-azabicyclo-3-endo[3.2.1]oct-3-yl 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid ester, 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
315.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1[C@]2([H])CC[C@@]1([H])C[C@@H](OC(N3CC4=CC=CC=C4NC3=O)=O)C2
InChI
1S/C17H21N3O3/c1-19-12-6-7-13(19)9-14(8-12)23-17(22)20-10-11-4-2-3-5-15(11)18-16(20)21/h2-5,12-14H,6-10H2,1H3,(H,18,21)/t12-,13+,14?
InChI key
NWXCDQHBVVPPTL-PBWFPOADSA-N
Biochem/physiol Actions
DAU-5884 is a M3-selective muscarinic receptor antagonist.
DAU-5884 is a M3-selective muscarinic receptor antagonist. The compound DAU-5884 blocks cobrotoxin-induced transient A-type K(+) currents in dorsal root ganglion neurons.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)