Saltar a
SML0830
SNAP-94847
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[3-[1-[[4-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]methyl]-4-piperidinyl]-4-methylphenyl]-2-methyl-propanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
137,00 €
116,45 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
524,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H32F2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
478.57
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
116,45 €
Precio de catálogo137,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)Oc2ccc(cc2)CN3CCC(CC3)c4c(ccc(c4)NC(=O)C(C)C)C)F.Cl
InChI
1S/C29H32F2N2O2.ClH/c1-19(2)29(34)32-23-7-4-20(3)26(16-23)22-12-14-33(15-13-22)18-21-5-8-24(9-6-21)35-25-10-11-27(30)28(31)17-25;/h4-11,16-17,19,22H,12-15,18H2,1-3H3,(H,32,34);1H
InChI key
DEDUDFNRQKUBRH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1.
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1. SNAP-94847 displays anxiolytic and antidepressant activity, and reduces food intake in mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1348SML1708SML1334
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)