Merck
SML0821
Sigma-Aldrich
UCD38B hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5’-Benzylglycinyl-amiloride, N-[6-Amino-5-[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]-3-chloro-2-pyrazinyl]-glycine phenylmethyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16ClN7O3 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
377.79 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(NC(C(N=C1Cl)=C(N)N=C1CNC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C15H16ClN7O3.ClH/c16-11-9(21-12(17)10(22-11)13(24)23-14(18)19)6-20-15(25)26-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H2,17,21)(H,20,25)(H4,18,19,23,24);1H
Clave InChI
SFHYWDNJBRFZKW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
UCD38B is a cell permeable inhibitor of intracellular uPA (urokinase plasminogen activator) that is cytotoxic to proliferating and non-proliferating glioma cell lines.
UCD38B is a cell permeable inhibitor of intracellular uPA (urokinase plasminogen activator) that is cytotoxic to proliferating and non-proliferating glioma cell lines. UCD38B induces caspase-independent necrosis in U87 glioma MDA231 breast cancer cells. It appears that the necrotic pathway is mediated by AIF (apoptotic inducible factor).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)