Documentos clave
SML0818
Sigma-Aldrich
A-841720
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9-(Dimethylamino)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Seleccione un Tamaño
25 MG
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
327,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
343.45
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2nccc(c2c3nc[n]([c](c31)=O)N4CCCCCC4)N(C)C
InChI
1S/C17H21N5OS/c1-20(2)12-7-8-18-16-13(12)14-15(24-16)17(23)22(11-19-14)21-9-5-3-4-6-10-21/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
GYWGXEGOXODOQU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist that displays greater than 30-fold selectivity over another Group I metabotopic glutamate receptor, mGluR5. The compound has potent analgesic properties, and can also diminish motor and cognitive activity.
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.