Merck
SML0792
Sigma-Aldrich
JW480
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Isopropylphenyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate, JW 480
Seleccione un Tamaño
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
333.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCc2cc3c(cc2)cccc3)C(=O)Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-16(2)20-9-5-6-10-21(20)25-22(24)23-14-13-17-11-12-18-7-3-4-8-19(18)15-17/h3-12,15-16H,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)
Clave InChI
PCNJGBMWAZRVEA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363.
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363. JW480 reduce MAGEs and impair the migration, invasion, survival, and in vivo tumor growth of human prostate cancer cell lines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth