SML0783
Sauchinone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
Seleccione un Tamaño
145,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
145,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research