Documentos clave
SML0727
Sigma-Aldrich
cisTPD
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2a,4a,6a)-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane, (4R,6S)-rel-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.39
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cisTPD is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6-phosphatase. cisTPD reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
cisTPD is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.