Documentos clave
SML0708
Sigma-Aldrich
BMS-182874 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(Dimethylamino)-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, BMS182874, N-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19N3O3S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
381.88
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S.ClH/c1-11-12(2)18-23-17(11)19-24(21,22)16-10-6-7-13-14(16)8-5-9-15(13)20(3)4;/h5-10,19H,1-4H3;1H
Clave InChI
UZZFRNZGYDOBAO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BMS-182874 is a potent selective nonpeptide endothelin ETA receptor antagonist. BMS-182874 is 1000-fold selective for ETA over ETA B receptors with a Ki of 48 nM for ETA receptors vs >50 μM for ETB.
Características y beneficios
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable