Saltar a
SML0688
PO1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2′,3′,6′,7′-Tetrahydro-12′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-Spiro[isobenzofuran-1(3H)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
197,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H32BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
521.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
197,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly pink to red
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
InChI key
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Peroxy orange 1 (PO1) is a H2O2-specific fluorescent probe. PO1 probe is non-trappable and highly permeable in nature.
Application
Peroxy orange 1 (PO1) has been used to detect H2O2 in RtSS (root to shoot silencing) and wild-type Columbia and in rci3-1 and rci3-2 mutants.
Biochem/physiol Actions
PO-1 is a cell-permeable fluorescent H2O2 sensor.
PO-1 is a cell-permeable fluorescent sensor that is highly selective for detecting the presence of H2O2 in living cells.
Legal Information
This product may be used for research purposes only. It is not licensed for resale and may only be used by the buyer. This product may not be used and is not licensed for clinical assays, where the results of such assays are provided as a diagnostic service. If a diagnostic or therapeutic use is anticipated, then a license must be requested from the University of California. The availability of such diagnostic and therapeutic use license(s) cannot be guaranteed from the University of California.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
900977901444SAB1401596
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly pink to red
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)