Saltar a
SML0676
PY1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3′-(Diethylamino)-6′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Disponible para enviar HOYdesdeSchnelldorf Distribution
180,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H32BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
497.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
180,00 €
Disponible para enviar HOYDetalles
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to dark yellow-brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PY1 is a cell-permeable fluorescent H2O2 sensor.
PY1 is a cell-permeable fluorescent sensor that is highly selective for detecting the presence of H2O2 in living cells.
DPP-Py1 is a ratiometric sensor. It is accurate and reactive with a relatively lower detection limit (1.8 × 10-7 M) than DPP-Py2. It is also stable in various pH buffers than DPP-Py2.
Legal Information
This product may be used for research purposes only. It is not licensed for resale and may only be used by the buyer. This product may not be used and is not licensed for clinical assays, where the results of such assays are provided as a diagnostic service. If a diagnostic or therapeutic use is anticipated, then a license must be requested from the University of California. The availability of such diagnostic and therapeutic use license(s) cannot be guaranteed from the University of California.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)