Saltar a
SML0671
Nitecapone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione, OR-462
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO6
Número CAS:
Peso molecular:
265.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)C=C(C(=O)C)C(=O)C)O)O
InChI
1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
InChI key
UPMRZALMHVUCIN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT).
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT). Nitecapone displays in vivo activity in peripheral tissues, but does not pentrate the blood brain barrier. The compound increases mechanical and thermal nociception, and reduces neuropathic pain in diabetic rats and in a spinal nerve ligation model.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0444252832PHL80543
Tectoridin phyproof® Reference Substance
PHL80543
Tectoridin
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
97%
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
film
form
liquid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
colorless to white
color
-
color
-
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)