Saltar a
SML0664
LM11A-31 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-pentanamide dihydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
75,30 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
298,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25N3O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
316.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
75,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(C)C(N)C(=O)NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C12H25N3O2.2ClH/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15;;/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI key
LLIHJRRZJDEKLB-UHFFFAOYSA-N
Application
LM11A-31 dihydrochloride has been used to study the effect of p75 neurotrophin receptor (p75 NTR) blockade, by non-peptide LM11A-31 ligand, on PC12 cell viability.[1]
Biochem/physiol Actions
LM11A-31 is a non-peptide ligand of the p75 neurotrophin receptor (p75NTR). LM11A-31 blocks pro-NGF induced cell death in neuronal cultures, and protects neuronal cells from the the cytotoxic effects of cisplatin or methotrexate. Oral administration of LM11A-31 promotes the survival of oligodendrocytes and myelinated axons in a mouse spinal cord injury model and improves function in both weight-bearing and non-weight bearing tests.
LM11A-31 is a p75 neurotrophin receptor (p75NTR) ligand.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2153S1697SML0178
form
oil
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)