Documentos clave
SML0615
Sigma-Aldrich
Br-DIF-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3,5-Dibromo-2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-1-Hexanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16Br2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
396.07
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Para consultas sobre este producto SML0615, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Br-DIF-1 is a bromine-substituted derivative of DIF-1 (differentiation-inducing factor-1).
Br-DIF-1 is a bromine-substituted derivative of DIF-1 (differentiation-inducing factor-1). Br-DIF-1 significantly increases the efficiency of DMSO-induced differentiation of P19CL6 cells into beating cardiomyocytes by maintaing expression levels of the T-type calcium channel Cav3.1.
Características y beneficios
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.