Saltar a
SML0549
JTV-519 hemifumarate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone hemifumarate, K201 hemifumarate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
103,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
411,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H32N2O2S · .5C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
482.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc2SCCN(Cc2c1)C(=O)CCN3CCC(CC3)Cc4ccccc4.COc5ccc6SCCN(Cc6c5)C(=O)CCN7CCC(CC7)Cc8ccccc8
InChI
1S/2C25H32N2O2S.C4H4O4/c2*1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
MNAIJOCDPCXVEY-WXXKFALUSA-N
Biochem/physiol Actions
JTV-519 is a RYR2 antagonist.
JTV-519 is a potent inhibitor or the ryanodine receptor 2 (RYR2) blocker. RYR2 is a cardiac calcium channel that regulates calcium levels in the sarcoplasmic reticulum. JTV-519 stabilizes RYR2 in the closed state.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)