Documentos clave
SML0544
Sigma-Aldrich
GRI977143
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
62,44 €
62,44 €
Precio de catálogo89,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
62,44 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
391.44
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
62,44 €
Precio de catálogo89,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
Clave InChI
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist with no affinity for other LPA receptors. GRI977143 inhibits the initiation of apoptosis induced by adriamycin or serum withdrawal in MEFs derived from LPA2 knock-out mice transfected with an LPA2 expression vector, but has no affect in non-transfected cells.
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.