Saltar a
SML0448
URB937
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclohexylcarbamic acid 3′–carbamoyl–6–hydroxybiphenyl–3–yl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,70 €
71,14 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
365,00 €
310,25 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
354.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
71,14 €
Precio de catálogo83,70 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C3CCCCC3)C(=O)Oc1cc(c(cc1)O)c2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C20H22N2O4/c21-19(24)14-6-4-5-13(11-14)17-12-16(9-10-18(17)23)26-20(25)22-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9-12,15,23H,1-3,7-8H2,(H2,21,24)(H,22,25)
InChI key
CMEQHOXCIGFZNJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor that is actively excluded from the CNS by the membrane transporter ABCG2. The ED50 for inhibition of FAAH activity in the brain is 200 times higher than inhibition of renal FAAH activity. In vivo administration of URB937 elevates anandamide levels in peripheral tissues, and attenuates acetic acid-induced writhing, hyperalgesia in a sciatic nerve ligation model, and pain and edema in carrageenan injected paws.
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
U4133B1686A2846
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ~14 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble
color
white to beige
color
white
color
dark red
color
off-white to light tan
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)