SML0442
ML239
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2,4,6-Trichloro-phenoxy)-acetic acid (1H-pyrrol-2-ylmethylene)-hydrazide
Seleccione un Tamaño
97,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
97,60 €
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c(OCC(=O)N\N=C\c2ccc[nH]2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10Cl3N3O2/c14-8-4-10(15)13(11(16)5-8)21-7-12(20)19-18-6-9-2-1-3-17-9/h1-6,17H,7H2,(H,19,20)/b18-6+
Clave InChI
NVEDPFICKAIHKD-NGYBGAFCSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)