Saltar a
SML0414
NCX 4040
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Acetyloxy)benzoic acid 4-(nitroxymethyl)phenyl ester, NO-aspirin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
90,00 €
76,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
289,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13NO7
Número CAS:
Peso molecular:
331.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
76,50 €
Precio de catálogo90,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCX 4040 is a nitric oxide-donating form of aspirin.
NCX 4040 is a nitric oxide-donating form of aspirin. NCX 4040 inhibits cyclooxygenase activity and releases NO, which can down-regulate COX2 expression and reduce the levels of superoxide accumulation. In the human monocytic cell line THP1, the compound inhibits PGE2 production and cytokine expression, and appears to stabilize IkB by inhibiting proteasome function. NCX 4040 has been shown to induce apoptosis in several tumor cell lines.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1669D7815C6617
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)