Saltar a
SML0385
ML218
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,5-Dichloro-N-[[(1α,5α,6-exo,6α)-3-(3,3-dimethylbutyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl]methyl]benzamide, CID 45115620, VU0413807, VU0424199-1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
144,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
369.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CCN1C[C@H]2C(CNC(=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3)[C@H]2C1
InChI
1S/C19H26Cl2N2O/c1-19(2,3)4-5-23-10-16-15(17(16)11-23)9-22-18(24)12-6-13(20)8-14(21)7-12/h6-8,15-17H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)/t15-,16-,17+
InChI key
GSJIGYLGKSBYBC-OSYLJGHBSA-N
Application
ML218 has been used as a:
  • T-type channel blocker to test its effect on the nociceptive behavior associated with homocysteinemia rats
  • T-type voltage-sensitive calcium channel (VSCC) inhibitor in osteoblasts
  • T-type calcium channel blocker to test its effect on the viability of neural progenitor cells
Biochem/physiol Actions
ML218 (CID 45115620) is a potent and selective T-Type (Cav3.1, Cav3.2, Cav3.3) calcium channel inhibitor (Cav3.2, IC50 = 150 nM in Ca2+ flux; Cav3.2 IC50 = 310 nM and Cav3.3 IC50 = 270 nM with good Drug metabolism/Pharmacokinetics. In a panel of 68 GPCRs, ion channels and transporters, ML218 was found to bind significantly only two other targets (sodium channel site 2 and sigma 1) and had no significant inhibition of L- or N-type calcium channels, KATP or hERG potassium channels. It showed robust inhibition of calcium current in STN neurons and was orally active in a rodent model of Parkinson′s Disease.
ML218 is a potent, selective T-Type calcium channel inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1004SML0661SML4343
vibrant-m
SML4343
ML228
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)