Saltar a
SML0378
Ralfinamide mesylate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
124,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
339,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
398.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI key
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
Biochem/physiol Actions
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)