Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 348,00 € |
Acerca de este artículo
348,00 €
Nombre del producto
Hymeglusin, ≥98% (HPLC), from Fusarium sp.
biological source
Fusarium sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](C1=O)CO)CCCC[C@H](C\C(=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)C
InChI
1S/C18H28O5/c1-12(8-13(2)9-14(3)10-17(20)21)6-4-5-7-16-15(11-19)18(22)23-16/h9-10,12,15-16,19H,4-8,11H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-9+,14-10+/t12-,15-,16-/m1/s1
InChI key
ODCZJZWSXPVLAW-KXCGKLMDSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), from Fusarium sp. | description ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp. | description ≥98% (HPLC) | description >95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble, ethyl acetate: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, DMSO: soluble | solubility acetone: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: slightly soluble, acetonitrile: soluble, lower alcohols: soluble, chloroform: slightly soluble, DMF: soluble, methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan, benzene: slightly soluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble, chloroform: soluble, THF: soluble, methanol: soluble, acetone: soluble, water: insoluble |
| biological source Fusarium sp. | biological source Streptomyces sp. | biological source - | biological source - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?