Saltar a
SML0293
Telbivudine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
β-L-Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2′-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
133,00 €
113,05 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
388,00 €
329,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
113,05 €
Precio de catálogo133,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Application
Telbivudine has been used to explore the mechanisms of telbivudine (LdT) induced creatine kinase (CK) elevation.
Biochem/physiol Actions
Telbivudine is a nucleoside analog that is widely used to treat hepatitis B virus (HBV) infection.
Telbivudineis a Hepatitis B antiviral agent.
Telbivudine is a synthetic molecule containing β-L-configuration. Telbivudine improves the estimated glomerular filtration rate (eGFR) in response to chronic hepatitis B (CHB). It prevents perinatal transmission and enhances the hepatitis B e antigen (HBeAg) seroconversion. It is also known to cause side effects such as creatine kinase (CK) elevation and fatal rhabdomyolysis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1296D1413SML1836
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
-
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)