Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
15 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1100,00 € |
Acerca de este artículo
1100,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
spinosin
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c(c4c([o]c(c[c]4=O)c5ccc(cc5)O)cc3OC)O
InChI
1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
VGGSULWDCMWZPO-ODEMIOGVSA-N
General description
Application
- Sour Jujube Seed
- Sour Jujube Seed Dry Extract
- Sour Jujube Seed Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename USP |
| packaging pkg of 15 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 25 mg |
| API family spinosin | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spinosin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?