Merck
SML0222
Sigma-Aldrich
TVP1022
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (S)-Rasagiline, S-(-)-N-Propargyl-1-aminoindan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCN[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m0/s1
Clave InChI
RUOKEQAAGRXIBM-LBPRGKRZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TVP1022, the S-isomer of rasagiline, an anti-Parkinson drug, appears to have the same neuroprotective activity as the R-isomer, but is 1000-fold less active as an MAO-B inhibitor. TVP1022, a neuroprotective and cytoprotective molecule, is also cardioprotective in rat models. Its activity is believed to involve stabilization of mitochondrial membrane potential, induction of Bcl-2 and activation of the PKC signalling pathway, enhancing the phosphorylation of protein kinase C and glycogen synthase kinase-3β.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1